Merck
601403
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li chloride
95 atom % 6Li, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
6LiCl
CAS番号:
分子量:
41.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 6Li
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
605 °C (lit.)
質量シフト
M-1
SMILES記法
[6Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-HCMAANCNSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
601403-VAR:
601403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)