品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
-300 mesh
mp
845 °C (lit.)
密度
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
237965-VAR:
237965-BULK:
237965-100G:
237965-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
MXene(マキシン)として知られる導電性および親水性の2D炭化物、窒化物および炭窒化物の一群は、その優れた電子的、光学的、化学的および機械的特性により、多くの分野に変革をもたらす大きな可能性を秘めています
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.