About This Item
化学式:
Li2O
CAS番号:
分子量:
29.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
粒径
−60 mesh
密度
2.013 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O--]
InChI
1S/2Li.O/q2*+1;-2
InChI Key
FUJCRWPEOMXPAD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酸化リチウムは白色結晶性固体です。強塩です。水と反応して水酸化リチウムを生成します。
アプリケーション
- A review of high-energy density lithium-air battery technology:電池内の酸化リチウム配置に対する酸化物およびナノ触媒の効果を調査し、先進的なバッテリー技術についての知見を提供しています(Suryatna et al., 2022)。
- Dry-air-stable lithium silicide–lithium oxide core–shell nanoparticles:リチウムイオン電池用の高容量プレリチウム化試薬について議論し、バッテリー性能の向上における酸化リチウムの役割を強調しています(Zhao et al., 2014)。
- A high-energy-density lithium-oxygen battery based on a reversible four-electron conversion to lithium oxide:酸化リチウムが関与する新奇なバッテリーの化学反応について探索し、エネルギー密度を大幅に増加させる可能性を示しています(Xia et al., 2018)。
- Lithium oxide superionic conductors inspired by garnet and NASICON structures:この研究では、バッテリー用途向けの酸化リチウムを使用した導電体に焦点を合わせて、固相バッテリー技術における酸化リチウムの可能性を示しています(Xiao et al., 2021)。
- Solution‐processed alkaline lithium oxide dielectrics for applications in n‐and p‐type thin‐film transistors:特に薄膜トランジスタの性能向上などのエレクトロニクス用途における酸化リチウムの使用について概説しています(Liu et al., 2016)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
374725-10G:
374725-100G:
374725-BULK:
374725-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック