Merck
545856
Sigma-Aldrich
水酸化リチウム
powder, reagent grade, ≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiOH
CAS番号:
分子量:
23.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥98%
グレード:
reagent grade
フォーム:
powder
溶解性:
water: soluble 71 g/L at 20 °C
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
470 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 71 g/L at 20 °C
SMILES記法
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化リチウム(LiOH)はアルカリ金属の水酸化物です。電解中の塩化リチウム水溶液はLiOHを形成します。人工呼吸器および潜水艦では、二酸化炭素の吸収に利用されます。水性LiOH電解質におけるサイクリックボルタンメトリー、X線回折、X線光電子分光法(XPS)およびフーリエ変換赤外分光法(FTIR)を使用した二酸化チタン(TiO2)の酸化還元機構に関する研究が報告されました。
アプリケーション
水酸化リチウムは以下のプロセスで使用されています。
  • リチウムをドープした酸化亜鉛(ZnO)薄膜の合成。
  • グリセロールとの反応によるリチウムグリセロキシド/ヒドロキシド触媒の調製。
  • β-ジカルボニル化合物のマイケル付加により不飽和ケトンを生成する触媒として。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
545856-VAR:
545856-100G:4548173944050
545856-500G:4548173944067
545856-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 605-605 (1994)
Lithium Hydroxide-Catalyzed Conjugate Addition of β-Dicarbonyl Compounds.
Bonadies F, et al.
ChemInform, 26(23) (1995)
Production of biodiesel with lithium glyceroxide.
Wang E, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 160, 621-628 (2015)
Low-Temperature, Solution-Processed and Alkali Metal Doped ZnO for High-Performance Thin-Film Transistors.
Park SY, et al.
Advanced Mat., 24(6), 834-838 (2012)
Electrochemical behavior of anatase TiO2 in aqueous lithium hydroxide electrolyte.
Manickam M, et al.
J. Appl. Electrochem., 36(5), 599-602 (2006)