Merck
442410
Sigma-Aldrich
水酸化リチウム
reagent grade, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiOH
CAS番号:
分子量:
23.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
98%
形状
chips or granules
flakes or chunk(s)
pellets
mp
470 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 71 g/L at 20 °C
SMILES記法
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化リチウム(LiOH)は、アルカリ金属の水酸化物です。 塩化リチウム水溶液の電気分解は、LiOHを生成します。人工呼吸器や潜水艦では、二酸化炭素の取り込みに使用されます。水系LiOH電解質における、サイクリックボルタンメトリー、X-線回折、X-線光電子分光法(XPS)およびフーリエ変換赤外分光法(FTIR)を使用した、二酸化チタン(TiO2)の酸化還元メカニズムに関する研究が報告されています。
アプリケーション
水酸化リチウムは、以下の処理に使用できます:
  • リチウム添加酸化亜鉛(ZnO)薄膜の合成。
  • グリセロールとの反応によるリチウムグリセロキシド/ヒドロキシド触媒の調製。
  • β-ジカルボニル化合物のマイケル付加による不飽和ケトン生成のための触媒。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442410-VAR-A:
442410-100G-A:4548173941127
442410-BULK-A:
442410-500G-A:4548173941134
文書ライブラリにアクセスする
Production of biodiesel with lithium glyceroxide.
Wang E, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 160, 621-628 (2015)
Low-Temperature, Solution-Processed and Alkali Metal Doped ZnO for High-Performance Thin-Film Transistors.
Park SY, et al.
Advanced Mat., 24(6), 834-838 (2012)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 605-605 (1994)
Lithium Hydroxide-Catalyzed Conjugate Addition of β-Dicarbonyl Compounds.
Bonadies F, et al.
ChemInform, 26(23) (1995)
Electrochemical behavior of anatase TiO2 in aqueous lithium hydroxide electrolyte.
Manickam M, et al.
J. Appl. Electrochem., 36(5), 599-602 (2006)