アッセイ
99.95% trace metals basis
フォーム
crystalline
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- グリコールを使用したソルボサーマル法による異なる結晶方位を持つオリビン型LiFePO4ナノプレートの合成。カソードのナノプレートの結晶方位が性能に大きな影響を与えることを示しています。
- 水熱合成条件下でのLiFePO4プレートレット合成のための前駆体。均一な粒子サイズ分布、電気化学的性能およびサイクル寿命の向上、形態の制御を示します。
- NiリッチLi[NixCoyMn1–x–y]O2勾配カソード(NCM)の合成。これらのカソードは、強い結晶学的構造、独特な粒子形態、および強く相関した粒子配向により、サイクルおよび化学的安定性の向上を示します。
- 低温における熱化学的蓄熱のための多孔質塩水和物ベースの複合材料の調製の前駆体。
- リチウムイオン電池の電解質添加剤。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
254274-BULK:
254274-50G:4548173934402
254274-10G:4548173934389
254274-250G:4548173934396
254274-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。