Merck
930903
Sigma-Aldrich
水酸化リチウム 一水和物
greener alternative
battery grade, ≥99.9% trace metals basis
別名:
Lithine hydrate, 水酸化リチウム水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiOH · H2O
CAS番号:
分子量:
41.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
NACRES:
NA.21
品質水準
グレード
battery grade
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤1000 ppm (trace metals analysis)
mp
423 °C
溶解性
H2O: soluble ((lit.))
ethanol: slightly soluble ((lit.))
methanol: soluble ((lit.))
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、「グリーンケミストリーの12原則」の1つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
水酸化リチウム一水和物は白色~無色の結晶性塩で、吸湿性を示します。水酸化リチウム一水和物は水溶性で、溶解する際に発熱します。また、メタノールにも可溶で、エタノールにもやや溶けますが、イソプロパノールにはわずかしか溶解しません。
水酸化リチウムはいくつかの方法で製造されています。最も一般的には、メタセシス反応で炭酸リチウムと水酸化カルシウムを反応させます。これにより水酸化リチウム水和物が直接生成し、副生成物である不溶性の炭酸カルシウムから分離され、精製されます。あるいは、リチウム源が鉱石(リシア輝石)の場合、最初に炭酸塩を生成することなく、鉱石を水酸化リチウムに変換することができます。このプロセスでは、リチウム鉱石を高温および硫酸で処理して硫酸リチウムを生成し、次に硫酸リチウムを水酸化ナトリウムと反応させて水酸化リチウム水和物を生成し、精製します。
アプリケーション
バッテリーグレードの水酸化リチウムの主な用途は、リチウムイオン電池正極材料の合成および製造です。特に、水酸化リチウムは、ニッケルマンガンコバルト酸化物(NMC)やニッケルコバルトアルミニウム酸化物(NCA)などのニッケルリッチ正極材料の合成に適した試薬です。これらの材料では、カチオン混合を抑制しながらニッケルの高酸化状態を促進するために、ニッケルリッチ前駆体を比較的低温(約500 °C)で酸素中にて焼成する必要があります。水酸化リチウム(融点:462 °C)はこの低温で融解し、より効率的な反応と優れた結晶性をもたらすことから、炭酸リチウムよりも好まれます。一方、炭酸リチウムの融点は723 °Cであり、この焼成温度域ではまだ固体状態です。
バッテリーグレード水酸化リチウム一水和物は、リチウムニッケルマンガンアルミニウム酸化物(NMA)などのニッケルリッチ金属酸化物や、ジルコニウムドープまたはチタンドープニッケルマンガン酸化物のような複雑な四元系遷移金属酸化物の合成に適しています。
水酸化リチウム一水和物は、リン酸鉄リチウム(LiFePO4やリチウムマンガン酸化物(Li2Mn2O4)の合成にも使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
930903-1KG:4548173376851
930903-100G:4548173376844
930903-BULK:
930903-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wangda Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(33), e2002718-e2002718 (2020-07-07)
High-nickel LiNi1- x - y Mnx Coy O2 (NMC) and LiNi1- x - y Cox Aly O2 (NCA) are the cathode materials of choice for next-generation high-energy lithium-ion batteries. Both NMC and NCA contain cobalt, an expensive and scarce metal
Chemical and Magnetic Characterization of Spinel Materials in the LiMn2O4?Li2Mn4O9?Li4Mn5O12 System.
Masquelie C, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 123, 255-266 (1996)
Li Wang et al.
Nano letters, 12(11), 5632-5636 (2012-10-19)
We report the crystal orientation tuning of LiFePO(4) nanoplates for high rate lithium battery cathode materials. Olivine LiFePO(4) nanoplates can be easily prepared by glycol-based solvothermal process, and the largest crystallographic facet of the LiFePO(4) nanoplates, as well as so-caused
Designing principle for Ni-rich cathode materials with high energy density for practical applications.
Xia Y, et al.
Nano Energy, 49, 434-452 (2018)
A perspective on single-crystal layered oxide cathodes for lithium-ion batteries.
Langdon J, et al.
Energy Storage Materials, 37, 143-160 (2021)
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供