Merck
931942
Sigma-Aldrich
炭酸リチウム
greener alternative
battery grade, ≥99.9% trace metals basis
別名:
炭酸リチウム, カルボリチウム, 炭酸リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li2CO3
CAS番号:
分子量:
73.89
Beilstein:
3999191
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.9% trace metals basis
グレード:
battery grade
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
618 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、「グリーンケミストリーの12原則」の1つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
炭酸リチウムは、白色の結晶性塩で、無水物の形態でのみ存在します。リチウムの炭酸塩は水溶性ですが溶解度は低く、アルコールやアセトンには不溶です。炭酸リチウムの水への溶解度は温度上昇に伴い減少しますが、これは塩としては特異な性質です。また、その溶解度は二酸化炭素の分圧とともに上昇しますが、これは溶解度のより高い準安定な重炭酸塩の側に平衡が移動するためです。これらの溶解特性は、炭酸リチウムの精製にしばしば利用されています。
炭酸リチウムは、主に、フッ化リチウムや水酸化リチウムの前駆体として重要な工業化学品であり、リチウムイオン電池に使用される化合物の重要な前駆体です。また、陶磁器の釉薬、ガラス、花火など、他の工業用途でも直接使用されます。
炭酸リチウムの製造方法は複数あり、通常は天然資源からリチウム化合物を採取する方法で生産されます。一般的な抽出方法の一つは、spodumene鉱石(リシア輝石、リチウムアルミニウムケイ酸塩)の採掘および酸浸出です。鉱石を濃縮して高温で焼成して結晶構造を変化させたのち、硫酸処理によって濃縮物を得ます。この硫酸リチウム濃縮物を炭酸ナトリウムと反応させることで炭酸リチウム原料が生成され、さらに精製・乾燥し、炭酸リチウムを製造します。別の方法としては、塩湖かん水を地表にて自然蒸発によって乾燥させた後、処理・精製する方法があります。濃縮したかん水から不純物を除去し、最終的に炭酸リチウムとして沈殿させ生産されます。
アプリケーション
炭酸リチウムは、多くのリチウム化合物、特に近年注目されているリン酸鉄リチウム(LiFePO4)の合成に使用されています。リチウム金属酸化物の一般的な合成戦略では、炭酸リチウムの熱分解が利用されます。炭酸リチウムは、二酸化炭素の放出による酸化リチウムの簡便なin situ供給源として機能します。一般的には、炭酸リチウムを他の金属炭酸塩や金属酸化物、リン酸塩と混合するか、ボールミル処理を行います。次に、混合物を低温(例:350 °C)で加熱した後に、高温(例:600 °C)で焼成することで反応を完了させ、生成物の結晶性を向上させます。この手法を用いて、Li2Ru1-ySnyO311}正極材料や、固体電解質であるLi7La3Zr2O12(LLZO)のような新規リチウムイオン電池材料が調製されています。
包装
100 gポリボトル入り
500 gポリボトル入り
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
931942-VAR:
931942-BULK:
931942-100G:
931942-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li7La3Zr2O12 Interface Modification for Li Dendrite Prevention
Tsai, C., Roddatis, V., et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 8, 10617?10626-10617?10626 (2016)
Byoungwoo Kang et al.
Nature, 458(7235), 190-193 (2009-03-13)
The storage of electrical energy at high charge and discharge rate is an important technology in today's society, and can enable hybrid and plug-in hybrid electric vehicles and provide back-up for wind and solar energy. It is typically believed that
M Sathiya et al.
Nature materials, 12(9), 827-835 (2013-07-16)
Li-ion batteries have contributed to the commercial success of portable electronics and may soon dominate the electric transportation market provided that major scientific advances including new materials and concepts are developed. Classical positive electrodes for Li-ion technology operate mainly through
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供