Merck
204005
Sigma-Aldrich
Ammonium dihydrogenphosphate
99.999% trace metals basis
別名:
リン酸一アンモニウム, Ammonium dihydrogenphosphate, prim-リン酸アンモニウム, モノ-リン酸アンモニウム, リン酸二水素アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4H2PO4
CAS番号:
分子量:
115.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
crystalline
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
190 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸二水素アンモニウムは白色の結晶固体で、充電式電池、非線形光学、難燃性コーティングに広く使用されています。エタノールおよびアセトンに不溶です。
アプリケーション
リン酸二水素アンモニウムは以下の用途に使用できます:
  • サイクル性能を向上させるためにリチウムイオン電池のカソード材料を作製する前駆体として。
  • イオン伝導性を高めるためおよび電解質内の副反応のリスクを軽減するための充電式バッテリーの電解質添加剤として。
  • 難燃性ポリマー複合材料の作製。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
204005-VAR:
204005-5G-KC:
204005-500G:
204005-BULK:
204005-25G:
204005-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eric S Simon et al.
Analytical biochemistry, 377(2), 234-242 (2008-04-09)
Improvements to phosphopeptide enrichment protocols employing titanium dioxide (TiO2) are described and applied to identification of phosphorylation sites on recombinant human cyclin-dependent kinase 2 (CDK2). Titanium dioxide binds phosphopeptides under acidic conditions, and they can be eluted under basic conditions.
Marija Vukomanovic et al.
Journal of nanobiotechnology, 17(1), 21-21 (2019-02-03)
Emerging concepts for designing innovative drugs (i.e., novel generations of antimicrobials) frequently include nanostructures, new materials, and nanoparticles (NPs). Along with numerous advantages, NPs bring limitations, partly because they can limit the analytical techniques used for their biological and in
Preparation and electrochemical performance of carbon-coated LiFePO4/LiMnPO4-positive material for a Li-ion battery
Qiangqiang Tan, et al.
Particuology, 30, 144-150 (2017)
Electrochemical properties of a ceramic-polymer-composite-solid electrolyte for Li-ion batteries
Seoung Soo Lee, et al.
Solid State Ionics, 284, 20-24 (2016)
The evaluation of the interfacial and flame retardant properties of glass fiber/unsaturated polyester composites with ammonium dihydrogen phosphate
Jong-Hyun Kim, et al.
Composites Part B: Engineering, 167, 221-230 (2019)