Merck
467782
Sigma-Aldrich
リン酸一アンモニウム
≥99.99% trace metals basis
別名:
prim-リン酸アンモニウム, モノ-リン酸アンモニウム, リン酸二水素アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4H2PO4
CAS番号:
分子量:
115.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
3.8-4.4
mp
190 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES記法
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸一アンモニウム(APM)は、肥料、ベーキングパウダーおよび酵母の産生に広く使用される無機塩です。また、腐食抑制において、溶液のpHを制御する薬剤としても使用されます。APMはリン酸が無水アンモニアと反応することにより調製され、pH 5.8未満を維持します。非発火性および発火性のイライトシェールを含有する高炭酸塩に付加したときの一部の物理学的特性の変化が研究されています。
アプリケーション
混合原子価リン酸鉄アンモニウムNH4Fe2(PO42の最初の例の合成に使用されました。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
467782-VAR:
467782-BULK:
467782-50G:
467782-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of Antiretrovirals Used in Combination HIV Therapy.
McKenzie JAM, et al.
The Reporter, 18, 3-4 (2005)
Development of an inhibitor screening platform via mass spectrometry.
Rathore R, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 13(10), 1007-1013 (2008)
Effect of medium components and metabolic inhibitors on β-galactosidase production and secretion by Penicillium notatum 1.
Fiedurek J, et al.
Journal of Basic Microbiology, 36(1), 27-32 (1996)
Development and validation of a method for the determination of EDTA in non-alcoholic drinks by HPLC.
Cagnasso CE, et al.
J. Food Compos. Anal., 20(3), 248-251 (2007)
Burdock GA.
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 142-142 (1997)