詳細
traceable to NIST SRM 194
アッセイ
≥99.5% (T)
≥99.5%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
titration: suitable
不純物
12.18%±0.10% total Kjeldahl nitrogen
損失
≤0.2% loss on drying
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble, clear, colorless
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Available in a neat format, in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Offers accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
88431-VAR:
88431-BULK:
88431-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック