Merck
203041
Sigma-Aldrich
硝酸セシウム
99.999% trace metals basis
別名:
硝酸 セシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CsNO3
CAS番号:
分子量:
194.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
crystals and lumps
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
414 °C (lit.)
密度
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cesium nitrate (CsNO3) is a class of perovskite based ferroelectric material that can be used as a highly efficient, nontoxic catalyst for the conversion of ketones and aldehydes to dihydroperoxides.
アプリケーション
CsNO3 can be used in a variety of lithium batteries such as lithium sulfur battery and lithium oxygen battery.
ニトラト銅セシウム(Cs2[Cu(NO3)4])の合成に使用されます(生成物は中心の銅原子の周りに平面矩形上に配位した結晶を形成します)。
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
203041-10G:
203041-50G:
203041-VAR:
203041-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A lithium-sulfur battery with a high areal energy density
Kim J, et al.
Advances in Functional Materials, 24(34), 5359-5367 (2014)
Cesium nitrate: As an efficient catalyst for synthesis of gem-dihydroperoxides from aldehydes and ketones using aqueous 30% H2O2
Khosravi K
Cogent Food & Agriculture, 1(1), 1002339-1002339 (2015)
Ferroelectric and phase transition studies in cesium nitrate: poly (vinyl alcohol) composite films
Nautiyal A, et al.
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 97(1), 205-210 (2009)
A molten salt lithium-oxygen battery
Giordani V, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(8), 2656-2663 (2016)
Morozov, I.V. et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 624, 1543-1543 (1998)