Merck
757551
Sigma-Aldrich
水酸化カリウム
anhydrous, ≥99.95% trace metals basis
別名:
苛性カリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOH
CAS番号:
分子量:
56.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.95% trace metals basis
グレード:
anhydrous
フォーム:
crystals or chunks
powder and chunks
powder or crystals
溶解性:
H2O: soluble 1120 g/L
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
アッセイ
≥99.95% trace metals basis
フォーム
crystals or chunks
powder and chunks
powder or crystals
不純物
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
361 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 1120 g/L
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化カリウム(KOH)は、苛性カリとも呼ばれます。水酸化カルシウムは、さまざまな産業的用途を有する強アルカリないし固体塩基化合物です。石鹸、洗浄剤および洗剤の生産に使用されます。
アプリケーション
  • Biodiesel Production from Waste Cooking Oil:
  • Chemical Activation for Dye Adsorption:
  • Surface Modification of Raphia Fibres:
  • High-Performance Supercapacitors:
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
757551-25G:4548173960487
757551-25G-PW:
757551-5G:4548173960494
757551-BULK:
757551-5G-PW:
757551-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
The many uses of Potassium Compounds
Potassium (2007)
Mizuki Takemoto et al.
PloS one, 10(6), e0131094-e0131094 (2015-06-27)
Channelrhodopsin (ChR) is a light-gated cation channel that responds to blue light. Since ChR can be readily expressed in specific neurons to precisely control their activities by light, it has become a powerful tool in neuroscience. Although the recently solved
Ashok R Patel et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(19), 4862-4869 (2015-05-02)
The aim of this study was to use a detailed rheological characterization to gain new insights into the gelation behavior of natural waxes. To make a comprehensive case, six natural waxes (differing in the relative proportion of chemical components: hydrocarbons
Peng Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(2), 574-577 (2014-11-15)
Self-assembly of a trigonal building subunit with diaminotriazines (DAT) functional groups leads to a unique rod-packing 3D microporous hydrogen-bonded organic framework (HOF-3). This material shows permanent porosity and demonstrates highly selective separation of C2H2/CO2 at ambient temperature and pressure.
Nilesh M Agalave et al.
Pain, 155(9), 1802-1813 (2014-06-24)
Extracellular high mobility group box-1 protein (HMGB1) plays important roles in the pathogenesis of nerve injury- and cancer-induced pain. However, the involvement of spinal HMGB1 in arthritis-induced pain has not been examined previously and is the focus of this study.