Merck
P1767
Sigma-Aldrich
水酸化カリウム
≥85% KOH basis, pellets, white
別名:
苛性カリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOH
CAS番号:
分子量:
56.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
38100303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥85% KOH basis
フォーム:
pellets
蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
品質水準
アッセイ
≥85% KOH basis
フォーム
pellets
不純物
≤2.0% K2CO3
white
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
苛性カリとしても知られる水酸化カリウムは水溶性の強塩基です。KOH中に分散している電子について研究されています。 その遠赤外線スペクトルが記録され、分析されています。 KOHを用いた活性炭の表面官能基化の影響について研究されています。 マイケル付加反応における触媒として役割が開発されています。
アプリケーション
水酸化カリウム(KOH)は、果実抽出物の鹸化プロトコルに採用されているKOHメタノール溶液を調製するために使用されています。
KOHは、以下を調製中のpH調整に使用されています:
  • ムラシゲスクーグ(MS)寒天プレート
  • MS液体培地
  • MES((2-(N-モルフォリノ)-エタンスルホン酸水和物)溶液
  • 微小管安定緩衝液(MTSB)
  • 4%パラホルムアルデヒド固定液(PFA)
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P1767-500G:4548173205458
P1767-250G:4548173205434
P1767-2KG:4548173205441
2016125:
2540070:
P1767-BULK:
P1767-VAR:
P1767-1KG:4548173205427
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carotenoid Extraction and Quantification from Capsicum annuum.
Richins RD, et al.
Bio-protocol, e1256-e1256 (2014)
Michael addition catalyzed by potassium hydroxide under ultrasound.
Li JT, et al.
Synthetic Communications, 33(3), 353-359 (2003)
Electron impact study of potassium hydroxide.
Vuskovic L and Trajmar S.
J. Chem. Phys. , 71(9), 3887-3889 (1979)
Potassium hydroxide modified active carbon for adsorptive refrigerators.
Buczek B and Wolak E.
Adsorption, 14(2-3), 283-287 (2008)
Vibrational spectrum of crystalline potassium hydroxide.
Snyder RG, et al.
J. Chem. Phys. , 33(4), 1171-1177 (1960)
プロトコル
This procedure may be used for all Catalase products.
This procedure may be used for all Ficin products.