Merck
417661
Sigma-Aldrich
水酸化カリウム 溶液
45 wt. % in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOH
CAS番号:
分子量:
56.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
38100303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
濃度
43.0-47.0 wt. % (KOH basis, by HCl, titration)
45 wt. % in H2O
密度
1.456 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化カリウム(KOH)溶液は化学合成に広く使用される強アルカリです。様々な濃度のKOH溶液への酸素の溶解度決定に、Van Slyke装置やHildebrand吸着法が使用されています。
アプリケーション
水酸化カリウム溶液は以下のプロセスに使用することができます:
  • ポリ(エチレンテレフタラート)(PET)フレークの解重合
  • 重炭酸カリウム及び炭酸カリウムの合成
  • 無機及び有機アニオンを分離及び測定するノンサプレッサー型イオンクロマトグラフィーにおける溶離液として
  • 果実の種子油のトコフェロール及びトコトリエノール測定のためのけん化。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
417661-VAR:
417661-1L:4548173359366
417661-BULK:
417661-2L:4548173147932
417661-500ML:4548173147949
417661-RSAMPLE:
417661-660LB:4548173264943
417661-18L:4548173264936
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nonsuppressor ion chromatography of inorganic and organic anions with potassium hydroxide as eluent.
Okada T and Kuwamoto T.
Analytical Chemistry, 55(7), 1001-1004 (1983)
The solubility and diffusion coefficient of oxygen in potassium hydroxide solutions.
Davis RE, et al.
Electrochimica Acta, 12(3), 287-297 (1967)
Kinetics of depolymerization of poly (ethylene terephthalate) in a potassium hydroxide solution.
Wan BZ, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 40(2), 509-514 (2001)
Native oils from apple, blackcurrant, raspberry, and strawberry seeds as a source of polyenoic fatty acids, tocochromanols, and phytosterols: a health implication.
Pieszka M, et al.
Journal of Chemistry, 2015 (2015)
Ledgard J.
The Preparatory Manual of Explosives., 79-79 (2007)