Merck
484016
Sigma-Aldrich
水酸化カリウム
reagent grade, 90%, flakes
別名:
苛性カリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOH
CAS番号:
分子量:
56.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
38100303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
90%
グレード:
reagent grade
フォーム:
flakes
溶解性:
water: soluble 1120 g/L
グレード
reagent grade
品質水準
認証
suitable for EPA 1613
suitable for SM 5210
蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
アッセイ
90%
フォーム
flakes
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1120 g/L
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化カリウム(KOH)は吸湿性の水溶性塩基であり、塩化カリウム溶液の電気分解により生成されます。多くのカリウム化合物の合成原料です。KOHはCO2と反応して炭酸カリウムを生成します。この特性はCO2の吸収に利用することができます。アルドール縮合反応に触媒として用いられます。シリコンのKOHによる異方性エッチングは、従来の接触リソグラフィを用いたサブミクロン窒化ケイ素導波路の製造に使用されます。粉砕KOHはカルコンの生成に使用することができます。
アプリケーション
水酸化カリウム(KOH)は以下のプロセスに使用されました:
  • 生体試料中のグルタチオン(GSH)及びグルタチオンジスルフィド(GSSG)のHPLCによる定量
  • 種子の脂肪酸(FA)組成、タンパク質、油脂、糖含量の検討用バッファーの調製
  • Caenorhabditis elegansの安定同位体プロファイリング
水酸化カリウムはレーザー加工ガラスのエッチング液として用いることができます。テルル粉末と組み合わせて、芳香族カルボニル化合物の定量的ピナコール化を媒介します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
484016-VAR:
484016-1KG:4548173159805
484016-10KG:4548173159799
484016-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Seed Storage Reserve Analysis
van Erp H, et al.
Bio-protocol, 4(20), e1263-e1263 (2014)
Marni J Falk et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (48)(48), doi:10-doi:10 (2011-03-16)
Stable isotopic profiling has long permitted sensitive investigations of the metabolic consequences of genetic mutations and/or pharmacologic therapies in cellular and mammalian models. Here, we describe detailed methods to perform stable isotopic profiling of intermediary metabolism and metabolic flux in
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 888-888 (1994)
Yuewang Huang et al.
Optics express, 23(5), 6780-6786 (2015-04-04)
We demonstrate a novel technique to fabricate sub-micron silicon nitride waveguides using conventional contact lithography with MEMS-grade photomasks. Potassium hydroxide anisotropic etching of silicon facilitates line reduction and roughness smoothing and is key to the technique. The fabricated waveguides is
Khan, R.H. et al.
Synthetic Communications, 27, 2193-2193 (1997)
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.