Merck
30603
Sigma-Aldrich
水酸化カリウム
pellets, reag. Ph. Eur., ≥85%
別名:
苛性カリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOH
CAS番号:
分子量:
56.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
38100303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥85%
フォーム:
pellets
認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
アッセイ
≥85%
フォーム
pellets
不純物
≤2.0% K2CO3
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.02%
phosphate (PO43-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Na: ≤1.0%
Ni: ≤0.0005%
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化カリウムは、求核置換反応、付加反応、塩基性加水分解反応に使用できる強アルカリです。アルドール型反応を触媒するためにも使用できます
アプリケーション
水酸化カリウムは以下で塩基として使用できます:
  • ハロゲン化アリールとアルケンのPd触媒によるヘック反応
  • ピンサー型Ni触媒によるゲルベ反応を介したβ-アルキル化アルコールの合成
  • アリールまたはヘテロアリールボロン酸から対応するフェノールへのヒドロキシル化
以下の触媒としても使用できます:
  • バイオディーゼルを調製するためのトリグリセリドのエステル交換
  • スチレンへのアリールアミンの分子間付加によるβ-フェニルエチルアミンの合成
  • カルコンを合成するためのクライゼン・シュミット縮合反応。
包装
ガラスボトル入りの製品もあります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30603S-1KG:
30603-6X1KG:
30603-6X500G:
30603-20KG:
30603-4X5KG:
30603-2.5KG:4548173333212
30603-1KG:4548173333205
30603-5KG:4548173333236
30603S-6X1KG:
30603-BULK:
30603-500G:4548173333229
30603-VAR:
30603-25KG-H:
30603-1KG-GL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Potassium hydroxide catalyzed addition of arylamines to styrenes
Jaspers D, et al.
Synlett, 2011, 1444-1448 (2011)
Novel CuCl2-cryptand-[2.2. Benzo] complex: A base free and oxidant free catalyst for Ipso-Hydroxylation of aryl/heteroaryl-boronic acids in water at room temperature
Bora S, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 851, 52-56 (2017)
Potential N-Heterocyclic Carbene Precursors in the Palladium-Catalyzed Heck Reaction
Demir S, et al.
Heteroatom Chem., 24, 77-83 (2013)
Pincer-Nickel Catalyzed Selective Guerbet-Type Reactions
Arora V, et al.
Organometallics, 40, 2870-2880 (2021)
Potassium Hydroxide
Ahmed F
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)