Merck
306568
Sigma-Aldrich
水酸化カリウム
semiconductor grade, pellets, 99.99% trace metals basis (Purity excludes sodium content.)
別名:
苛性カリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOH
CAS番号:
分子量:
56.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
38100303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.99% trace metals basis (Purity excludes sodium content.)
グレード:
semiconductor grade
フォーム:
pellets
グレード
semiconductor grade
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
アッセイ
99.99% trace metals basis (Purity excludes sodium content.)
フォーム
pellets
組成
KOH, >85.0%
不純物
15% water
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
微量陽イオン
Na: ≤500.0 ppm
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化カリウム(KOH)は、苛性カリとも呼ばれます。多くのカリウム含有製品の重要な前駆体として使用されます。
アプリケーション
テルル粉末との併用で、芳香族カルボニル化合物の定量的ピナコール化を媒介します。
水酸化カリウムは以下の用途に使用できます:
  • アミンとアルコールから出発してイミンを合成する際の塩基として。
  • 遷移金属触媒を使用しない、一級アルコールによる二級アルコールのβ-アルキル化における塩基として。
  • 芳香族アルデヒドのピナコール化とヒンダードケトンの還元のため、アルミニウムと組み合わせて。
  • 改良水熱法によるMnZnフェライトナノ粒子(Mn0.8Zn0.2Fe2O4フェライトナノ粒子)の合成における沈殿剤として。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
306568-BULK:
306568-100G:4548173132464
306568-10KG:
306568-VAR:
306568-500G:4548173132471
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Qilun Wang et al.
Nature communications, 11(1), 4246-4246 (2020-08-28)
Water electrolysis offers a promising energy conversion and storage technology for mitigating the global energy and environmental crisis, but there still lack highly efficient and pH-universal electrocatalysts to boost the sluggish kinetics for both cathodic hydrogen evolution reaction (HER) and
Ian T McCrum et al.
The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 122(29), 16756-16764 (2018-09-28)
The effect of the alkali-metal cation (Li+, Na+, K+, and Cs+) on the non-Nernstian pH shift of the Pt(554) and Pt(533) step-associated voltammetric peak is elucidated over a wide pH window (1-13), through computation and experiment. In conjunction with our
Haochen Zhang et al.
Nature communications, 10(1), 3340-3340 (2019-07-28)
Electroreduction of carbon dioxide to hydrocarbons and oxygenates on copper involves reduction to a carbon monoxide adsorbate followed by further transformation to hydrocarbons and oxygenates. Simultaneous improvement of these processes over a single reactive site is challenging due to the
Takahiro Naito et al.
ChemSusChem, 13(22), 5921-5933 (2020-09-03)
Hydrogen production from renewable energy and ubiquitous water has a potential to achieve sustainability, although current water electrolyzers cannot compete economically with the fossil fuel-based technology. Here, we evaluate water electrolysis at pH 7 that is milder than acidic and alkaline
Maria D Cabezas et al.
Methods in cell biology, 119, 261-276 (2014-01-21)
The extracellular matrix (ECM) is a complex, spatially inhomogeneous environment that is host to myriad cell-receptor interactions that promote changes in cell behavior. These biological systems can be probed and simulated with engineered surfaces, but doing so demands careful control