Merck
1.05032
SAFC
水酸化カリウム
pellets EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,NF,FCC,E 525
医薬品製造
別名:
苛性カリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOH
CAS番号:
分子量:
56.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
E番号:
E525
EC Index Number:
215-181-3
認証
BP
JP
NF
Ph. Eur.
品質水準
法規制遵守
FCC
蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
有効性
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Potassium hydroxide pellets are used in pH-adjustment for various cremes and (baby-)food. Potassium hydroxide pellets Emprove® Essential is manufactured according to GMP guidelines and is suitable for pharmaceutical and biopharmaceutical processes.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1050325000:
1050326025:
EC11050329050:
1050329052:
1.05032.9025.BWT:
CO1E1050329025:
CO1I1050326025:
1050329999:
CO1E1050321000:
1050329025:
JP1B1050325000F:
1050320000:
1050329050BWT:
JP1B1050329025F:
CO1E1050326025:
CO1I1050329025:
CO1E1050326050:
1050328889:
1050325000BWT:
1050321000:
CO1E1050329050:
CO1I1050326050:
CO1I1050329050:
1050321000BWT:
1050329050:
CO1E1050325000:
1050320503:
1050326050:
1050329058:
試験成績書(COA)