蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
品質水準
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥86% (T)
形状
pellets
不純物
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.6% potassium carbonate (K2CO3)
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤40 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- As an etching agent for the laser modified silica glass. It selectively facilitates etching on exposure to femtosecond laser.
- As a catalyst for the transformation of palm oil along with methanol to methyl esters, via transesterification reaction.
- Preparation of potassium hydroxide catalyst supported on palm shell activated carbon, which is used for the transesterification of palm oil.
- To improve the catalytic efficacy of X, Y and ZSM (Zeolite Socony Mobil)-5 zeolites during the synthesis of methyl methacrylate.
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60370-6X1KG:4548173270784
60370-25KG:
60370-1KG:4548173173429
60370-5KG:4548173173443
60370-250G:4548173173436
60370-VAR:
60370-BULK:
試験成績書(COA)