Merck
L6375
Sigma-Aldrich
硫酸リチウム
greener alternative
≥98.5% (titration)
別名:
硫酸リチウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li2SO4
CAS番号:
分子量:
109.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥98.5% (titration)
フォーム:
powder
溶解性:
absolute ethanol: insoluble(lit.)
acetone: insoluble(lit.)
pyridine: insoluble(lit.)
品質水準
アッセイ
≥98.5% (titration)
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
845 °C (lit.)
溶解性
absolute ethanol: insoluble(lit.)
acetone: insoluble(lit.)
pyridine: insoluble(lit.)
密度
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。 詳細はこちらをクリックしてください。
硫酸リチウムは、水溶性の白色結晶固体です。溶解度は温度上昇とともに低下します。また、硫酸リチウムは吸湿性です。焦電気性を有します。リチウムイオン電池、スーパーキャパシタ、ガラス工業、セラミック製造、有機合成、および合金製造の領域でさまざまな用途があります。
アプリケーション
硫酸リチウムは以下に使用できます:
  • 固体高分子電解質を調製するための前駆体として。
  • エネルギー貯蔵用のホウ酸リチウムガラスを製造するため。.
  • 自己回復型水系リチウムイオン電池の電解質として。
  • 鉛酸蓄電池の電解質添加剤として。硫酸リチウムの添加により、酸電池の寿命と効率が向上します。
  • 高エネルギーおよび高電力スーパーキャパシタの製造に用いる電解質として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L6375-BULK:
L6375-VAR:
L6375-1KG:
L6375-100G:
L6375-250G:
L6375-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of lithium sulfate and zinc sulfate additives on the cycle life and efficiency of lead acid batteries
Nnabundo N Musei, et al.
ACS Omega, 6, 4423-4429 (2021)
Possibility of lithium sulfate borate-based glass doping with Ni and Mn ions in energy storage application
Amorntep Montreeuppathum, et al.},
Radiation Physics and Chemistry, 206, 110803-110803 (2023)
Exploring the large voltage range of carbon/carbon supercapacitors in aqueous lithium sulfate electrolyte
Qiang Gao, et al.
Energy & Environmental Science, 5, 9611-9617 (2012)
Solid polymer electrolytes based on poly(vinylchloride)?lithium sulfate
T.Uma, et al.},
Materials Chemistry and Physics, 90, 239-244 (2005)
A self-healing aqueous lithium-ion battery
Yang Zhao, et al.},
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55, 14384-14388 (2016)