Merck
243655
Sigma-Aldrich
モリブデン酸ナトリウム
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2MoO4
CAS番号:
分子量:
205.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ:
≥98%
フォーム:
granular
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
granular
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp
687 °C (lit.)
密度
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI Key
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モリブデン酸ナトリウムには耐食性があります。加熱すると、分解してNa2Oの煙を放出します。
アプリケーション
モリブデン酸ナトリウム(Na2MO4)は、電気化学キャパシタで使用するための電解質添加剤として使用されます。電解質添加剤として、Na2MO4を添加することにより、静電容量の向上、腐食防止、安定した性能をもたらす可能性があります。
本化合物は、塗料および色素の製造中における触媒としても使用されます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
243655-5G:4548173933467
243655-500G:4548173933450
243655-100G:4548173933443
243655-BULK:
243655-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Q Abbas et al.
Faraday discussions, 172, 199-214 (2014-11-27)
Sodium molybdate (Na2MoO4) has been used as an additive to 1 mol L(-1) lithium sulfate electrolyte for electrochemical capacitors based on activated carbon (AC) electrodes, in order to reduce the corrosion of stainless steel current collectors. We demonstrate that the
Ash M and Ash I.
Handbook of Green Chemicals, 878-878 (2004)
Jason Davenport et al.
Journal of natural products, 74(5), 1085-1092 (2011-04-14)
A high-throughput screening of natural product libraries identified (-)-gambogic acid (1), a component of the exudate of Garcinia harburyi, as a potential Hsp90 inhibitor, in addition to the known Hsp90 inhibitor celastrol (2). Subsequent testing established that 1 inhibited cell
Akira Sakakura et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (30)(30), 3561-3563 (2008-07-26)
Efficient total syntheses of fluvibactin and vibriobactin have been achieved via molybdenum(VI) oxide-catalyzed dehydrative cyclization, Sb(OEt)(3)-catalyzed ester-amide transformation, and WSCI and HOAt-promoted dehydrative amide formation.
Bernardo Predicala et al.
Journal of hazardous materials, 154(1-3), 300-309 (2007-11-21)
Biogenic production of hydrogen sulphide (H2S) in oil reservoirs (souring) has been shown to be controlled effectively using nitrite and molybdate salts. In the present work the effects of addition of nitrite and molybdate on reducing the emission of H2S