グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
不純物
≤0.005% insolubles
pH
7.0-10.5 (25 °C, 5%)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.015%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
InChI Key
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- FRET メカニズムを介して食品サンプル中のクルクミンを高感度に検出するための蛍光二硫化モリブデン量子ドット。: この研究では、モリブデン二水和物を使用した二硫化モリブデン量子ドットの合成について検討します。これらのドットは、食品中のクルクミンを検出するための FRET ベースのセンサーに適用され、食品の安全性と品質の監視における新しいアプローチを示しています(Wang S et al., 2024)。
- アンダーソンエバンス型ポリオキソメタレートの合成と特性評価、抗菌特性。: モリブデン二水和物は、アンダーソンエバンス型ポリオキソメタレートの合成に使用されます。この研究は、抗菌剤としての潜在的な用途に焦点を当てており、新しい抗菌剤の開発に貢献しています(Avci Özbek H, 2023)。
- ロータススレッドデバイス上の 2-D MoS(2)ナノシートを装飾して疎水性と抗菌活性を強化。: この革新的な研究では、モリブデン酸ナトリウム二水和物を使用して MoS(2)ナノシートの特性を強化し、さまざまな実用的な用途に使用できる疎水性および抗菌性表面の作成におけるその有用性を示しています(Selvam GS et al., 2022)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
331058-VAR:
331058-100G:4548173936758
331058-BULK:
331058-5G:4548173936772
331058-500G:4548173936765
331058-2.5KG:4548173922195
331058-6X500G:
試験成績書(COA)