Merck
480967
Sigma-Aldrich
モリブデン酸ナトリウム 二水和物
99.99% trace metals basis
別名:
モリブデン酸 ナトリウム塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2MoO4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
241.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
powder or crystals
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
pH
7-10.5 (25 °C, 5% in water)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
密度
2.37 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.015%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
InChI Key
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium molybdate dihydrate (SMD) is a molybdic acid disodium salt. Its toxic effect on the avian species, northern bobwhite quail has been investigated. Its ability to inhibit corrosion of 6082 wrought aluminum alloy has been studied in NaCl solution of chlorosulfonic acid.
アプリケーション
Sodium molybdate dihydrate may be used to:
  • Prepare the modified Luria broth for growing Methylobacterium extorquens AM1 cells.
  • Prepare shuttle-like barium molybdate (BaMoO4) microstructures under microwave conditions.
  • Synthesize nickel-molybdenum-zinc (NiMoZn) electrode.
特徴および利点
ACS試薬規格に適合しています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
480967-BULK:
480967-100G:
480967-VAR:
480967-25G:4548173349657
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Interconversion between formate and hydrogen carbonate by tungsten-containing formate dehydrogenase-catalyzed mediated bioelectrocatalysis.
Sakai K, et al.
Sensing and Bio-Sensing Research, 5, 90-96 (2015)
Microwave-assisted synthesis, characterization and photoluminescence of shuttle-like BaMoO4 microstructure.
Phuruangrat A, et al.
Materials Science-Poland, 33(3), 537-540 (2015)
Corrosion and wear of 6082 aluminum alloy.
Panagopoulos CN, et al.
Tribology International, 42(6), 886-889 (2009)
Photoelectrochemical water splitting in an organic artificial leaf.
Esiner S, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(47), 23936-23945 (2015)
Dietary toxicity of soluble and insoluble molybdenum to northern bobwhite quail (Colinus virginianus).
Stafford JM, et al.
Ecotoxicology (London, England), 1-11 (2015)