Merck
203734
Sigma-Aldrich
塩化マンガン(II) 四水和物
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MnCl2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
197.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
crystals
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
crystals
pH
3.5-6 (25 °C, 50 g/L)
mp
58 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化マンガン(II)四水和物は水和金属塩化物です。スイスマウスでの毒性が評価されています。ジメチルジチオカルバミン酸とp-アミノ安息香酸の混合配位子金属(II)錯体の調製に使用します。3
アプリケーション
塩化マンガン(II)四水和物は、核酸を検出するためのループ媒介等温増幅(LAMP)法で使用されています。
塩化マンガン(II)四水和物は、次の用途に使用できます。
  • ジヒドロピリミジン-2(1H)-オンのマイクロ波支援合成の促進剤。
  • 15 K未満の反強磁性を持つマンガン(II)アジペート配位錯体の合成。
  • 有機化合物の酸化剤としての利用が考えられる活性酸化マンガンの合成。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203734-25G:4548173930244
203734-5G:4548173930251
203734-BULK:
203734-100G:4548173930237
203734-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marianna Lucio et al.
Frontiers in aging neuroscience, 11, 331-331 (2019-12-24)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disease with a complex etiology. Several factors are known to contribute to the disease onset and its progression. However, the complete underlying mechanisms are still escaping our understanding. To evaluate possible correlations between metabolites
Hydrothermal synthesis and magnetic behavior of a novel layered coordination polymer generated from manganese (II) adipate.
Kim YJand Jung DY
Inorganic Chemistry, 39(7), 1470-1475 (2000)
Active manganese dioxide on silica: Oxidation of alcohols under solvent-free conditions using microwaves.
Varma RS, et al.
Tetrahedron Letters, 38(45), 7823-7824 (1997)
Yi Zhang et al.
Analytical chemistry, 86(14), 7057-7062 (2014-06-18)
This report demonstrates a straightforward, robust, multiplexed and point-of-care microcapillary-based loop-mediated isothermal amplification (cLAMP) for assaying nucleic acids. This assay integrates capillaries (glass or plastic) to introduce and house sample/reagents, segments of water droplets to prevent contamination, pocket warmers to
Cobalt (II) chloride or manganese (II) chloride or tin (II) chloride promoted one pot synthesis of dihydropyrimidin-2 (1H)-ones using microwave irradiation.
Kumar S, et al.
Indian Journal of Chemistry, 44B, 762-767 (2005)