製品種目
AnhydroBeads™
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
beads
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
652 °C (lit.)
密度
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- A precursor in the preparation of manganese oxide coated natural spherical graphite materials, which are used for improving the electrochemical performance of the graphite materials, making them suitable for applications in batteries and supercapacitors.
- A key component in the preparation of polyvinyl alcohol/manganese chloride composite films, which are find potential applications in areas such as sensors, energy storage devices, and flexible electronics due to their improved optical, mechanical, and thermal properties.
- A precursor in the synthesis of Mn-doped CsPbCl3 perovskite nanocrystals for enhancing their optical properties and quantum yield, which are vital for their application in improving the efficiency of solar cells.
- A catalyst for the transfer dehydrogenation of glycerol to lactic acid.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
429449-25G-PW:
429449-BULK:
429449-30G:
429449-25G:4548173954639
429449-5G:4548173954646
429449-6X25G:
429449-VAR:
429449-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。