グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0% dry basis
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.01% insolubles
損失
13.0-15.0% loss on drying
pH
5-7 (25 °C, 128 g/L)
溶解性
water: soluble 128 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES記法
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
InChI Key
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
398152-100G:
398152-500G:
398152-VAR:
398152-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック