Merck
347043
Sigma-Aldrich
過酸化リチウム
technical grade, 90%
別名:
過酸化ジリチウム, 酸化リチウム(Li2O2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Li2O2
CAS番号:
分子量:
45.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-][O-]
InChI
1S/2Li.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI Key
HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
無機過酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
347043-50G:
347043-VAR:
347043-BULK:
347043-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael J Zachman et al.
Nature, 560(7718), 345-349 (2018-08-17)
Solid-liquid interfaces are important in a range of chemical, physical and biological processes1-4, but are often not fully understood owing to the lack of high-resolution characterization methods that are compatible with both solid and liquid components5. For example, the related
Huan-Feng Wang et al.
Nanoscale, 11(24), 11513-11520 (2019-05-01)
The design of a nanoporous cathode for Li-O2 batteries that can achieve high chemical stability and superior electrochemical performance remains a formidable challenge. A novel approach for the fabrication of nanoengineered PdNi alloys directly coated onto Ni nonwoven fabric (PdNi/NiNF)