Merck
371432
Sigma-Aldrich
過炭酸ナトリウム
avail. H2O2 20-30 %
別名:
過酸化水素炭酸ナトリウム付加物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3·1.5H2O2
CAS番号:
分子量:
157.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
組成
avail. H2O2, 20-30%
反応適合性
reagent type: oxidant
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
InChI Key
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
過炭酸ナトリウムは、水の存在下または水分にばく露されたときに分解して酸素を放出する、強力な酸化剤です。この特性のため、殺菌や廃水処理などのさまざまな用途において酸素供給源/グリーン酸化剤として使用されます。また、H2O2の代替物質として有望視されています。
アプリケーション
過炭酸ナトリウムは以下に使用されています:
  • 創傷被覆材用のポリカプロラクトン(PCL)系酸素放出ナノファイバーの調製。
  • 先進的な酸化プロセスによるビスフェノールAおよびアニリンの分解。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
炭酸ナトリウム過酸化水素付加物
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
371432-2.5KG:
371432-VAR:
371432-BULK:
371432-500G:
371432-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liu, J. et al.
Tetrahedron Letters, 38, 6795-6795 (1997)