Merck
1.06563
Supelco
Sodium peroxide
granular for analysis ACS,ISO
別名:
Sodium peroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2O2
CAS番号:
分子量:
77.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352304
EC Index Number:
215-209-4
NACRES:
NB.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
形状
solid
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
460 °C
密度
2.8 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1138 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI Key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
Replaces: SX0700-6
アナリシスノート
Assay (manganometric): ≥ 95.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
無機過酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN21065630100:
1065630100:
1065635000:
IN21065630500:
1065630000:
1065630500:
1065631007:
1065631000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1