Merck
228680
Sigma-Aldrich
ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム 三水和物
ACS reagent
別名:
クプラール, ジエチルジチオカルバミン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCSSNa · 3H2O
CAS番号:
分子量:
225.31
Beilstein:
3920507
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
ACS reagent
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
5.9 (vs air)
組成
Na (as Na2SO4), 30.5-32.5%
mp
95-98.5 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム三水和物は、以下の用途に使用することができます。
  • 塩化スズ(II)との反応によるcis-ジクロロビス(N,N-ジエチルジチオカーバマト)スズ(IV)の合成。
  • カルバモイルラジカル前駆体を生成するキサントゲン酸エステルの代替物。
  • ポリ(チエニルエンビニレン)用の可溶性前駆体ポリマーの合成。
  • 他のルテニウム複合体を調製する前駆体になり得るジクロロテトラキス(ジメチルスルホキシド)ルテニウム(II)の合成。[17}
アプリケーション
スピントラップ法で脳、腎臓、肝臓をはじめとする組織中のNOを検出する際、 Fe2+と共に用いられます。NO*とpO2の直接同時測定が報告されています。銅キレート剤です。ESRによる生体試料中の銅の定量に用いられ、またスーパーオキシドジスムターゼ、アスコルビン酸オキシダーゼをはじめとする酵素を阻害します。
スピントラップ法で脳、腎臓、肝臓をはじめとする組織中のNOを検出する際、Fe2+と共に用いられます。
脳、腎臓、肝臓およびその他の組織中のNOを検出するスピントラップ法に、Fe2+と併用して使用されます。
生物化学的/生理学的作用
マクロファージのNOシンターゼの誘導を阻害します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
228680-100G:
228680-5G:
228680-VAR:
228680-500G:
228680-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of an unusual reaction product of tin (II) chloride with sodium N, N-diethyldithiocarbamate.
Selvaraju R, et al.
Polyhedron, 13(6), 903-908 (1994)
Incorporation of benzocarborane into conjugated polymer systems: synthesis, characterisation and optoelectronic properties.
Marshall J, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(2), 232-239 (2014)
Precursor route poly (thienylene vinylene) for organic solar cells: Photophysics and photovoltaic performance
Gunes S, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 90(17), 2815-2828 (2006)
Anna M Biesbrock et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (91)(91), 51953-51953 (2014-10-07)
The glassy-winged sharpshooter (Homalodisca vitripennis) is a highly vagile and polyphagous insect found throughout the southwestern United States. These insects are the predominant vectors of Xylella fastidiosa (X. fastidiosa), a xylem-limited bacterium that is the causal agent of Pierce's disease
Dithiocarbamate Group Transfer Cyclization Reactions of Carbamoyl Radicals under ?Tin?Free? Conditions
Grainger RS and Innocenti P
Angewandte Chemie (International Edition in English), 43(26), 3445-3448 (2004)