Merck
P8765
Sigma-Aldrich
アンモニウムピロリジンジチオカルバメート
~99%
別名:
1-ピロリジンカルボジチオ酸 アンモニウム塩, APDC, PDC, PDTC, ピロリジンカルボジチオ酸アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9NS2 · NH3
CAS番号:
分子量:
164.29
Beilstein:
3730472
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
microbial
品質水準
アッセイ
~99%
形状
(powderor powder with lumps)
mp
153-155 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N.SC(=S)N1CCCC1
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
InChI Key
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アンモニウムピロリジンジチオカルバメートは核因子κB(NF- κB)阻害剤です。本化合物はキレート剤としての機能を有し、溶液から微量金属の予備濃縮が可能となります。ピロリジンジチオカルバメート(PDTC)は抗酸化作用を有します。本化合物は、リンパ球、ニューロン、及び血管内皮細胞のアポトーシスを抑制します。
アプリケーション
アンモニウムピロリジンジチオカルバメートは、以下の用途に使用されています:
  • ヒト単核球における核因子κB(NF-κB)動員及びTNF(腫瘍壊死因子)産生の抑制
  • ラットにおける好中球活性の低下
  • アドリアマイシン(ADR)処理ポドサイトへのCa2+流入の阻害
ヒト脳細胞におけるマイクロRNA-146aプロモータールシフェラーゼレポーター活性の無効化
生物化学的/生理学的作用
一酸化窒素シンセターゼ(NOS)のmRNAの翻訳を阻害することで、NOSの誘導を妨げます。ラット平滑筋細胞ではアポトーシスを誘導し、HL-60白血病細胞ではアポトーシスを阻害します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8765-1G:
P8765-5G:
P8765-25G:
P8765-100G:
P8765-VAR:
P8765-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Electron transport chain inhibitors induce microglia activation through enhancing mitochondrial reactive oxygen species production
Ye J, et al.
Experimental Cell Research, 340(2), 315-326 (2016)
Reduction of neutrophil activity decreases early microvascular injury after subarachnoid haemorrhage
Friedrich V, et al.
Journal of Neuroinflammation, 8(1), 103-103 (2011)
An NF-kappaB-sensitive micro RNA-146a-mediated inflammatory circuit in Alzheimer disease and in stressed human brain cells
Lukiw WJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(46), 31315-31322 (2008)
Quan Zhou et al.
Oncogene, 39(7), 1414-1428 (2019-10-30)
Gastric cancer (GC) is characterized by extensive local invasion, distant metastasis and poor prognosis. In most cases, GC progression is associated with aberrant expression of cytokines or activation of signaling cascades mediated by tumor-stroma interactions. However, the mechanisms by which
Induction of apoptosis by pyrrolidinedithiocarbamate and N-acetylcysteine in vascular smooth muscle cells
Tsai JC, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 271(7), 3667-3670 (1996)