Merck
444456
Sigma-Aldrich
リチウム
greener alternative
granular, 4-10 mesh particle size, high sodium, 99% (metals basis)
別名:
Lithium element
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li
CAS番号:
分子量:
6.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141803
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99% (metals basis)
フォーム
granular
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
抵抗性
9.446 μΩ-cm, 20°C
不純物
0.5% sodium
粒径
4-10 mesh
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
密度
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li]
InChI
1S/Li
InChI Key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
リチウム顆粒は、リチウムイオン電池の作製に使用できる電極材料のひとつです。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
444456-VAR:
444456-BULK:
444456-50G:
444456-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
リチウム foil, 25x100mm, thickness 0.6mm, as rolled, 99.9%
GF47159826
リチウム
リチウム rod, 12.7 mm diameter, length 165 mm, purity 99%
GF45554799
リチウム
Enikö Zörgö et al.
PLoS genetics, 9(3), e1003388-e1003388 (2013-04-05)
The number of chromosome sets contained within the nucleus of eukaryotic organisms is a fundamental yet evolutionarily poorly characterized genetic variable of life. Here, we mapped the impact of ploidy on the mitotic fitness of baker's yeast and its never
Mustafa Khasraw et al.
BMC medicine, 10, 131-131 (2012-11-06)
Neurocognitive impairment is being increasingly recognized as an important issue in patients with cancer who develop cognitive difficulties either as part of direct or indirect involvement of the nervous system or as a consequence of either chemotherapy-related or radiotherapy-related complications.
Yingying Lu et al.
Nature materials, 13(10), 961-969 (2014-08-12)
Rechargeable lithium, sodium and aluminium metal-based batteries are among the most versatile platforms for high-energy, cost-effective electrochemical energy storage. Non-uniform metal deposition and dendrite formation on the negative electrode during repeated cycles of charge and discharge are major hurdles to
Rasmus W Licht
CNS neuroscience & therapeutics, 18(3), 219-226 (2011-11-11)
Still after more than 50 years, lithium is a major treatment of bipolar disorder, even though it has not been promoted by the pharmaceutical industry over the last decades. In recent years the evidence base on lithium for bipolar disorder
Annemiek Dols et al.
International clinical psychopharmacology, 28(6), 287-296 (2013-07-23)
Side effects are among the most frequent reasons preventing patients from taking their medication. Although the management of side effects is an important issue in clinical practice, particularly in patients with physical comorbidities, research on clinical management of side effects
資料
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
ナノ材料電極の実装によって、リチウムイオン電池のサイクル寿命を犠牲にすることなく、求められる出力レベルで高い放電容量を持つ電池の実現が期待されます。
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
米国エネルギー省は、米国先進バッテリーコンソーシアム(USABC)と協力してリチウム二次電池技術を開発しており、自動車用バッテリーの性能、寿命、および事故防止・誤用対策に関して大きな改善が得られています。
すべて表示