安全性情報
8.18044
Sigma-Aldrich
Lithium
(granular) (protective medium: argon) for synthesis
別名:
Lithium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Li
CAS番号:
分子量:
6.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141803
EC Index Number:
231-102-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 hPa ( 723 °C)
品質水準
mp
179 °C
密度
0.534 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Li
InChI Key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay of Li: ≥ 99.0 %
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4