Merck
338893
Sigma-Aldrich
リン酸リチウム
greener alternative
別名:
オルトリン酸トリリチウム, オルトリン酸リチウム(Li3PO4), トリリチウム一リン酸塩, リン酸リチウム(Li3 PO4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li3PO4
CAS番号:
分子量:
115.79
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
powder
フォーム
powder
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
25-27% NaOH (titration)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Li.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
InChI Key
TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
リン酸リチウムは主に導電性薄膜電解質として、リチウムイオン電池やその他のリチウム充電池など、さまざまな高性能蓄電装置の製造に用いられます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
338893-VAR:
338893-BULK:
338893-100G:
338893-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improving rate performance of LiFePO4 cathode materials by hybrid coating of nano-Li3PO4 and carbon
Zhao S, et al.
Journal of alloys and compounds, 566(11), 206-211 (2013)
Chemical vapor deposition of lithium phosphate thin-films for 3D all-solid-state Li-ion batteries
Xie J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 162(3), A249-A254 (2015)
A Reyes Jiménez et al.
Nanoscale, 10(4), 2128-2137 (2018-01-13)
In this work, we present a comprehensive study on the influence of lithium phosphorus oxynitride (LIPON) as a possible "artificial SEI layer" on the electrochemical performance of pure silicon (Si) thin film electrodes for a possible application in microbatteries or
Angel L Ortiz et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 36(5), 645-659 (2020-04-13)
To elucidate the compositional and microstructural developments of a novel lithium silicate glass-ceramic during its crystallization cycle. Blocks of a lithium silicate glass-ceramic (Obsidian®, Glidewell Laboratories) were cut into 1mm thick plates and polished to 1μm finish. Some of them
Synthesis and characterization of olivine LiNiPO4 for aqueous rechargeable battery
Minakshi M, et al.
Electrochimica Acta, 56(11), 4356-4360 (2011)
資料
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
歯科修復材料の開発は、生体適合性と自然な外観を持つ修復材の必要性から、非常に重要です。アマルガムやコンポジットレジンといった従来の歯科材料には、素材固有の短所があります。
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。