Merck
D5143
Sigma-Aldrich
N,N-ジフェニル-p-フェニレンジアミン シュウ酸塩
≥85% purity (TLC), powder or crystals
別名:
4-アミノ-N,N-ジエチルアニリン シュウ酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2 · C2H2O4
CAS番号:
分子量:
254.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
N,N-ジフェニル-p-フェニレンジアミン シュウ酸塩, ≥85% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥85% (TLC)
フォーム
powder or crystals
組成
Water (by Karl Fischer): < 14%
white to yellow
mp
145 °C (dec.)
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.C2H2O4/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;3-1(4)2(5)6/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
GXSUUFAGHVDMCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N, N-diethyl-p-phenylenediamine (DPD) oxalate salt is suitable as an analytical reagent (indicator) to determine the various oxidants on treating water.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
D5143-VAR:
D5143-25G:
D5143-1G:
D5143-5G:
D5143-10G:
D5143-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yang Yang et al.
Environmental science & technology, 48(20), 12362-12369 (2014-09-16)
Disinfectants inactivate pathogens in source water; however, they also react with organic matter and bromide/iodide to form disinfection byproducts (DBPs). Although only a few DBP classes have been systematically analyzed for toxicity, iodinated and brominated DBPs tend to be the