アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
密度
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CNCCNC
InChI
1S/C4H12N2/c1-5-3-4-6-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
N,N'-ジメチルエチレンジアミンは、以下のプロセスにおいて配位子として使用できます:
- 対応するベンゾニトリルを生成するための、ヘキサシアノフェレート(II)を用いる臭化アリールの銅触媒によるシアノ化
- カルボジイミドとイソシアノアセテートの銅触媒によるタンデム反応でベンゾイミダゾ[1,5-α]イミダゾールが生成
- N‐縮合複素環を形成するための1,1‐ジブロモアルケンのアミノチオール化
- 塩化第一鉄と組み合わせて、NH-スルホキシミンとヨウ化アリールとのN-アリール化により、N-アリールスルホキシミンを生成。
- これは、カリウムtert-ブトキシドの存在下で未活性化ベンゼンの直接C-Hアリール化を触媒し、対応するビアリールを生成することができます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D157805-5G:
D157805-VAR:
D157805-500G:
D157805-100G:
D157805-BULK:
D157805-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organocatalysis in cross-coupling: DMEDA-catalyzed direct C? H arylation of unactivated benzene.
Liu W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(47), 16737-16740 (2010)
Ghotas Evindar et al.
The Journal of organic chemistry, 71(5), 1802-1808 (2006-02-25)
A general method for the formation of benzoxazoles via a copper-catalyzed cyclization of ortho-haloanilides is reported. This approach complements the more commonly used strategies for benzoxazole formation which require 2-aminophenols as substrates. The reaction involves an intramolecular C-O cross-coupling of
Kim A Lennox et al.
Oligonucleotides, 16(1), 26-42 (2006-04-06)
A wide variety of modified oligonucleotides have been tested as antisense agents. Each chemical modification produces a distinct profile of potency, toxicity, and specificity. Novel cationic phosphoramidate-modified antisense oligonucleotides have been developed recently that have unique and interesting properties. We
J T Hwang et al.
Nucleic acids research, 27(19), 3805-3810 (1999-09-11)
The formal C1'-oxidation product, 2-deoxyribonolactone, is formed as a result of DNA damage induced via a variety of agents, including gamma-radiolysis and the enediyne antitumor antibiotics. This alkaline labile lesion may also be an intermediate during DNA damage induced by
Copper-catalyzed synthesis of N-fused heterocycles through regioselective 1, 2-aminothiolation of 1, 1-dibromoalkenes.
Xu H, et al.
Organic Letters, 12(16), 3704-3707 (2010)
資料
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.