Merck
308110
Sigma-Aldrich
N,N′-ジメチル-1,3-プロパンジアミン
97%
別名:
1,3-ビス(メチルアミノ)プロパン, N,N′-ジメチルトリメチレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NHCH2CH2CH2NHCH3
CAS番号:
分子量:
102.18
Beilstein:
773668
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
密度
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CNCCCNC
InChI
1S/C5H14N2/c1-6-4-3-5-7-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
308110-RSAMPLE:
308110-5G:
308110-BULK:
308110-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)