Merck
652571
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルエチルアミン
≥99%
別名:
N-エチルジメチルアミン, DMEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC2H5
CAS番号:
分子量:
73.14
Beilstein:
1696893
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
8.09 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.372 (lit.)
bp
36-38 °C (lit.)
mp
−140 °C (lit.)
密度
0.675 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCN(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
InChI Key
DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N,N-ジメチルエチルアミン(DMEA)は、水溶性の4級アンモニウム塩の調製に一般的に使用されます。リチウムヘキサメチルジシラジド(LiHMDS)による、高度置換アリールケトンのエノール化を促進します。さらに、DMEAはまた、合成化学における有機溶媒としても使用されます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
652571-BULK:
652571-2L:
652571-VAR:
652571-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A theophylline based copper N-heterocyclic carbene complex: synthesis and activity studies in green media.
Szadkowska A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(50), 44248-44253 (2016)
Lithium Hexamethyldisilazide-Mediated Enolization of Highly Substituted Aryl Ketones: Structural and Mechanistic Basis of the E/Z Selectivities.
Mack KA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(35), 12182-12189 (2017)
Highly Stereoselective Synthesis of Tetrasubstituted Acyclic All-Carbon Olefins via Enol Tosylation and Suzuki-Miyaura Coupling.
Li BX, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(31), 10777-10783 (2017)
Sodium Diisopropylamide in N, N-Dimethylethylamine: Reactivity, Selectivity, and Synthetic Utility.
Ma Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(22), 11312-11315 (2016)
Sodium Diisopropylamide in Tetrahydrofuran: Selectivities, Rates, and Mechanisms of Alkene Isomerizations and Diene Metalations.
Algera RF, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(33), 11544-11549 (2017)