アッセイ
99%
形状
crystals
mp
201-204 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.CN(C)CCCl
InChI
1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
InChI Key
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D141208-VAR:
D141208-100G:
D141208-500G:
D141208-5G:
D141208-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック