Merck
C42203
Sigma-Aldrich
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
99%
別名:
2-Morpholinoethyl chloride hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12ClNO · HCl
CAS番号:
分子量:
186.08
Beilstein:
3684083
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
crystals
mp
180-185 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].ClCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
InChI Key
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C42203-100G:
C42203-500G:
C42203-BULK:
C42203-5G:
C42203-10KG:
C42203-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)