安全性情報
8.06127
Sigma-Aldrich
Morpholine
for synthesis
別名:
Morpholine, Tetrahydro-1,4-oxazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO
CAS番号:
分子量:
87.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-815-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
11 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
275 °C
有効性
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-15.2 % (v/v)
pH
11 ( in H2O, undiluted)
動粘度
2.2 cSt(20 °C)
bp
129 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
転移温度
flash point 32 °C
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
InChI Key
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.999 - 1.001
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN28061279025:
8061271000:
8061270000:
8061270500:
8061279999:
8061272500:
8061270100:
8061279025:
IN28061270500:
試験成績書(COA)