蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
31 mmHg ( 38 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
590 °F
精製方法
redistillation
expl. lim.
10.8 %
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
129 °C
mp
−7-−5 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
InChI Key
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
次の研究に使用できます。
- o-ホルミルフェニルボロン酸との反応による1,3-ジヒドロ-1-ヒドロキシ-3-モルホリン-4-イル-2,1-ベンゾオキサボロールの合成における反応物。
- 腐食防止剤。ボイラー給水の塩基性pHの維持。
- モルホリンのビス(β-ケトエノラート)ニッケル(II)付加物の反応物。
- C-2非置換フェノチアジン誘導体の比色定量測定に使用する試薬の1つ。
- α,β-不飽和化合物の定量測定における反応物。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
394467-VAR:
394467-BULK:
394467-100ML:4548173939537
394467-800ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック