蒸気密度
2.45 (vs air)
品質水準
蒸気圧
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
653 °F
精製方法
redistillation
expl. lim.
10.6 %
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
InChI Key
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ピリミジンのピロリジン誘導体の合成に。
- アリルアルコールの選択的モノアリル化の触媒として。
- ピロリジン水溶液による気‐液吸収を用いた気泡塔反応器中の二酸化炭素の捕獲に。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
37.4 °F - closed cup
引火点(℃)
3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
394238-800ML:
394238-100ML:
394238-BULK:
394238-1L:
394238-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック