Merck
I2304
Sigma-Aldrich
1-インダノン
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
1-オキソインダン, α-ヒドリンドン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
507957
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
bp
243-245 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2
InChI Key
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-インダノンは次の合成に使用されます:
  • アルツハイマー病の治療薬の候補であるアセチルコリンエステラーゼ阻害剤 11H-インデノ-[1,2-b]-キノリン-10-イルアミン
  • アジド標識生体分子の蛍光リアルタイムイメージングに用いられるCoumBARAC(クマリン融合ビアリールアザシクロオクチノン)
  • 4-ピレニル-2-ピペリジン-1-イル-9H-フルオレン-1-カルボニトリル、ビスインデノアントラゾリンなど、有機発光ダイオード(OLED)用の発光性有機半導体
また、トルキセン、プレキナマイシン、インダン-C60およびビインダニリデンのような、他のインダンをベースとする系の構築にも使用されます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.0 °F - closed cup
引火点(℃)
111.67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I2304-100G:
I2304-25G:
I2304-5KG:
I2304-10G:
I2304-VAR:
I2304-BULK:
I2304-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Novel n-type conjugated ladder heteroarenes: Synthesis, self-assembly of nanowires, electron transport, and electroluminescence of bisindenoanthrazolines.
Ahmed E, et al.
Chemistry of Materials, 22(20), 5786-5796 (2010)
Trisannulated benzene derivatives by acid catalyzed aldol cyclotrimerizations of cyclic ketones. Methodology development and mechanistic insight.
Amick AW and Scott LT.
The Journal of Organic Chemistry, 72(9), 3412-3418 (2007)
Biindanylidenes: role of central bond torsion in nonvertical triplet excitation transfer to the stilbenes.
Saltiel J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(52), 16158-16159 (2003)
Indan-C 60: from a crystalline molecule to photovoltaic application.
Wang T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(85), 9923-9925 (2013)
Highly efficient phosphorescent light-emitting diodes by using an electron-transport material with high electron affinity.
Earmme T, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(43), 18448-18450 (2009)