安全性情報
8.07494
Sigma-Aldrich
Pyrrolidine
for synthesis
別名:
Pyrrolidine, Tetramethyleneimine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9N
CAS番号:
分子量:
71.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
204-648-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
65 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
345 °C
有効性
433 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.6-10.6 % (v/v)
pH
12.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
86-88 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
転移温度
flash point 3 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-2-4-5-3-1;/h5H,1-4H2;1H
InChI Key
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
37.4 °F - closed cup
引火点(℃)
3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4