主要文書
8.03240
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride
for synthesis
別名:
N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 2-Chloro-1-dimethylaminopropane hydrochloride, 2-DMPC, 2-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, 1-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CHClCH2)(CH3)2N · HCl
CAS番号:
分子量:
158.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
224-971-7
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
有効性
386 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
mp
188-191 °C
転移温度
flash point 220 °C
溶解性
2000 g/L
かさ密度
350 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].ClC(C[N+H](C)C)C
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
InChI Key
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3