認証
suitable for EPA 1613
品質水準
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
有効性
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
22 %
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
溶解性
20 g/L
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1060549010:
1060541000:
1060540000:
1060542500:
GT1106054400A:
1.06054-901:
AR11060544000:
CO1C1060544000:
1060544004:
1060544000:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Identification and quantification of the most common extractables originating from single-use equipment by GC/MS and an Extractables and Leachables Screening Standard.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.