Merck
1.00795
Supelco
Hexane
≥98% (GC), suitable for GC/MS, SupraSolv®
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NA.03
アッセイ:
≥98% (GC)
テクニック:
GC/MS: suitable
bp:
69 °C (lit.)
蒸気圧:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
製品名
ヘキサン, for gas chromatography MS SupraSolv®
蒸気密度
~3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
有効性
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
テクニック
GC/MS: suitable
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
動粘度
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
転移温度
flash point -22 °C
溶解性
0.0095 g/L
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SupraSolv® MS is dedicated for use in gas chromatography coupled with mass spectrometry. SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
アプリケーション
Intended for residue analysis.
Recommended for the analyses of:
  • polychlorinated dibenzodioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/F) in food and water samples
  • polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in food
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ヘキサン HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
ヘキサン