物質
fused silica
品質水準
認証
Standard Method 6040D
EN 2005/108/EC
EPA 610,625,8015,8082,8100,8141,8270,OLM04.2 SVOA
EPA TO-13,IP-8,8270,525.2,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST
JMHLW
NIOSH 2530,5503
OSHA 62
meets requirements for USP G27 and G36
suitable for EPA 1613
法規制遵守
FDA LIB 4423
パラメーター
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
β値
125
df
0.50 μm
テクニック
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Bonded and highly crosslinked; silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
life science and biopharma
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
USPコード:このカラムはUSP G27およびG36の要件に適合しています。
相:
- 結合済みかつ高度に架橋済み
- シルフェニレンポリマーは、実質的にポリ(5% ジフェニル/95%ジメチルシロキサン)と等価な極性を持っています。
- ≤内径0.32 mm:-60°C~340°C(等温)または360°C(プログラム温度)
- ≥内径0.53 mm:-60°C~330°C(等温)または340°C(プログラム温度)
その他情報
法的情報
アプリケーション
資料
The analysis of melamine and related compounds in dog food with the use of more economical gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) instrumentation.
プロトコル
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
application for SPME, suitable for GCapplication for SPME, suitable for GCapplication for SPME, suitable for GCapplication for SPME, suitable for GC表示を増やすライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)